Principaux documents
GF19202183
Indium
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm, high purity 99.999%
Synonyme(s) :
IN007920
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
In
CAS Number:
Poids moléculaire :
114.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141719
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Essai
99.999%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 192-021-83
Résistivité
8.37 μΩ-cm
Longueur
100 mm
Diamètre
5.0 mm
Pf
156.6 °C (lit.)
Densité
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[In]
InChI
1S/In
Clé InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable