GF20239141
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 9.5 mm, L 150 mm, black
Synonyme(s) :
BI307910
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 202-391-41
Longueur
150 mm
Diamètre
9.5 mm
Couleur
black
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable