Principaux documents
GF31166142
Tin
lump, 5 mm max. lump size, weight 200 g, high purity 99.995%
Synonyme(s) :
SN006101
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Sn
CAS Number:
Poids moléculaire :
118.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141745
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.995%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 311-661-42
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Poids
200 g
Taille max. des fragments
5 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable