GF34749355
Polyimide
(PI), rod, diam. 25.4 mm, L 200 mm, grade meldin 7001
Synonyme(s) :
IM307941
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 347-493-55
Longueur
200 mm
Diamètre
25.4 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable