Principaux documents
GF34920738
Quartz - fused
tube, outside diameter 18.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.6 mm
Synonyme(s) :
SI617361
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 349-207-38
Longueur
100 mm
D.E.
18.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.6 mm