Principaux documents
GF36775659
Molybdenum
wire reel, 5m, diameter 0.125mm, annealed, 99.95%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO005130
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Mo
CAS Number:
Poids moléculaire :
95.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141727
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 367-756-59
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
5 m × 0.125 mm
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N