Principaux documents
GF43598784
Copper - O.F.H.C.
rod, 100mm, diameter 38.1mm, as drawn, 99.95+%
Synonyme(s) :
Copper, CV007975
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cu
CAS Number:
Poids moléculaire :
63.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141711
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.95%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 435-987-84
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 38.1 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N