Principaux documents
GF44956187
Silicon
rod, 25 mm diameter, length 150 mm, purity 99.999%
Synonyme(s) :
SI007941
About This Item
Formule linéaire :
Si
CAS Number:
Poids moléculaire :
28.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141911
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.999%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 449-561-87
Longueur
150 mm
Diamètre
25 mm
pb
2355 °C (lit.)
Pf
1410 °C (lit.)
Densité
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Si]
InChI
1S/Si
Clé InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable