Principaux documents
GF46506696
Tin
rod, 100mm, diameter 2.0mm, 99.999+%
Synonyme(s) :
Tin, SN007915
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Sn
CAS Number:
Poids moléculaire :
118.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141745
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.999%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 465-066-96
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 2.0 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N