GF50858961
Gold
wire, 0.5 mm diameter, length 0.1 m, high purity 99.999%
Synonyme(s) :
AU005151
About This Item
Essai
99.999%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 508-589-61
Résistivité
2.05 μΩ-cm, 0°C
Longueur
0.1 m
Diamètre
0.5 mm
pb
2808 °C (lit.)
Pf
1063 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable