GF51444042
Alumina
rod, 20.0 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
AL607990
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 514-440-42
Longueur
200 mm
Diamètre
20.0 mm