Principaux documents
GF51619923
Platinum
wire, 1.0 mm diameter, length 0.1 m, high purity 99.998%
Synonyme(s) :
PT005157
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Pt
CAS Number:
Poids moléculaire :
195.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141734
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.998%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 516-199-23
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
Longueur
0.1 m
Diamètre
1.0 mm
pb
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable