Principaux documents
GF56407271
Silver
rod, 100mm, diameter 1.0mm, as drawn, 99.95+%
Synonyme(s) :
Silver, AG007902
About This Item
Formule linéaire :
Ag
CAS Number:
Poids moléculaire :
107.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141740
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.95%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 564-072-71
Résistivité
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 1.0 mm
pb
2212 °C (lit.)
Pf
960 °C (lit.)
Densité
10.49 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable