GF59859703
Polypropylene
(PP), honeycomb, thickness 10 mm, size 600 × 600 mm, cell size 10 mm
Synonyme(s) :
PP302850
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
honeycomb
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 598-597-03
Taille des alvéoles
10 mm
Taille
600 × 600 mm
Épaisseur
10 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable