Principaux documents
GF61782712
Tantalum
wire reel, 5m, diameter 0.025mm, as drawn, 99.9%
Synonyme(s) :
Tantalum, TA005100, Ta
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ta
CAS Number:
Poids moléculaire :
180.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141741
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Essai
99.9%
Forme
wire
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 617-827-12
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
5 m × 0.025 mm
pb
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N