Principaux documents
GF64333504
Niobium-tin alloy, Nb75Sn25
powder, 250micron max. particle size, 20g
Synonyme(s) :
NB076010
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 643-335-04
Poids
20 g
Taille max. des part.
250 μm