GF66119058
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 3.0mm, L 500 mm, wall thickness 0.03 mm
Synonyme(s) :
IM307300
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 661-190-58
Longueur
500 mm
Épaisseur de la paroi
0.03 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable