GF66508184
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.035 mm, L 10 m, natural
Synonyme(s) :
AC311035
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 665-081-84
Longueur
10 m
Épaisseur
0.035 mm
Couleur
natural
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable