Principaux documents
GF68323181
Palladium
wire reel, 0.5m, diameter 0.25mm, hard, 99.95%
Synonyme(s) :
Palladium, PD005130
About This Item
Formule linéaire :
Pd
CAS Number:
Poids moléculaire :
106.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141733
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 683-231-81
Résistivité
9.96 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.5 m × 0.25 mm
pb
2970 °C (lit.)
Pf
1554 °C (lit.)
Densité
12.02 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable