GF69824380
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 50 x 50mm, 0.03mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonyme(s) :
FF210240
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderService technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderDescription
light tight (lt)
Forme
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 698-243-80
Taille × épaisseur
50 mm × 50 mm × 0.03 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3