Principaux documents
GF70639072
Boron nitride
rod, 15 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 607930
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 706-390-72
Longueur
100 mm
Diamètre
15 mm