GF84111230
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
5m wire, 0.5mm diameter, hard
Synonyme(s) :
NI055140
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 841-112-30
L × diam.
5 m × 0.5 mm