Principaux documents
GF84985992
Quartz - fused
sheet, size 150 × 150 mm, thickness 2.0 mm, condition translucent
Synonyme(s) :
SI613200
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 849-859-92
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
2.0 mm