Principaux documents
GF91883357
Hafnium
rod, 1000mm, diameter 2.0mm, as drawn, 97%
Synonyme(s) :
Hafnium, HF007902
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Hf
CAS Number:
Poids moléculaire :
178.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141718
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥97%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 918-833-57
Résistivité
29.6 μΩ-cm, 0°C
pb
4602 °C (lit.)
Pf
2227 °C (lit.)
Densité
13.3 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clé InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N