HAM201250
Hamilton® instrument syringe, for Boehringer Mannheim instruments, ES600
model, 1002, AccuDil (AD) end, volume 2.5 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
Caractéristiques
autoclavable: no
model 1002, AccuDil (AD) end
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Paramètres
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
Volume
2.5 mL