JKA8005
8arm-PEG20K-Acrylate, hexaglycerol core
average Mn 20,000
Synonyme(s) :
8arm-PEG-Acrylate, hexaglycerol core
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 20,000
Capacité de réaction
reaction type: Polymerization Reactions
Architecture des polymères
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable