JRD0423
3,6-Dimethyl-4H-chromen-4-one
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H10O2
Poids moléculaire :
174.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cc1ccc2OC=C(C)C(=O)c2c1
InChI
1S/C11H10O2/c1-7-3-4-10-9(5-7)11(12)8(2)6-13-10/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
CNWMARIMEBTYMR-UHFFFAOYSA-N