Principaux documents
L112402
3-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H9NO4
CAS Number:
Poids moléculaire :
219.199
Numéro MDL:
Autres remarques