Principaux documents
L119342
3-HYDROXY-2,2-DIMETHYL-3-(4-METHYLPHENYL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H16O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
208.26
Numéro MDL:
Autres remarques