Principaux documents
L120014
3,3,3-TRIFLUORO-N-(2-IODOPHENYL)-2-(TRIFLUOROMETHYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H6F6INO
CAS Number:
Poids moléculaire :
397.06
Numéro MDL:
Autres remarques