Principaux documents
L163090
2-((4-METHOXYBENZYL)THIO)ETHANAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H16ClNOS
CAS Number:
Poids moléculaire :
233.762
Numéro MDL:
Autres remarques