Principaux documents
L168572
DIMETHYL 1H-NAPHTHO(2,3-D)(1,2,3)TRIAZOLE-6,7-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11N3O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
285.261
Numéro MDL:
Autres remarques