Principaux documents
L225096
3-AMINO-N-(2-NAPHTHYL)-5,6,7,8-TETRAHYDROTHIENO(2,3-B)QUINOLINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19N3OS
CAS Number:
Poids moléculaire :
373.48
Numéro MDL:
Autres remarques