Principaux documents
L283886
4-BR-2-(2-(2-(4-BROMOPHENOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PH 3,4-DIMETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22Br2N2O6
CAS Number:
Poids moléculaire :
606.272
Numéro MDL:
Autres remarques