Principaux documents
L300772
4-MERCAPTO-4-PHENYL-2-(TRIFLUOROMETHYL)BUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H11F3O2S
CAS Number:
Poids moléculaire :
264.268
Numéro MDL:
Autres remarques