Principaux documents
L308692
4-(5-BROMO-2-ETHOXYPHENYL)-4-HYDROXY-2-BUTANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H15BrO3
CAS Number:
Poids moléculaire :
287.156
Numéro MDL:
Autres remarques