Principaux documents
L317950
3-(4-CHLOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-5-YLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12ClN3
CAS Number:
Poids moléculaire :
269.736
Numéro MDL:
Autres remarques