Principaux documents
L320250
3-(4-BROMOPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11BrN2O
CAS Number:
Poids moléculaire :
327.183
Numéro MDL:
Autres remarques