Principaux documents
L407070
3-(5-((3-FLUOROBENZYL)THIO)-4-METHYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)PYRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13FN4S
CAS Number:
Poids moléculaire :
300.36
Numéro MDL:
Autres remarques