Principaux documents
L481122
3-(4-MORPHOLINYL)PROPANOIC ACID HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H14ClNO3
CAS Number:
Poids moléculaire :
195.648
Numéro MDL:
Autres remarques