Principaux documents
L498068
N-(2-HYDROXYETHYL)-N,N-DIMETHYL-1-TETRADECANAMINIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H40ClNO
CAS Number:
Poids moléculaire :
321.979
Numéro MDL:
Autres remarques