M17802
3-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
96%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(NO2)CO2H
CAS Number:
Poids moléculaire :
197.14
Beilstein:
2214986
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Pf
253-257 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cccc(C(O)=O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-6-4-2-3-5(8(10)11)7(6)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
YMOMYSDAOXOCID-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable