MNO000071
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5ClFNO
CAS Number:
Poids moléculaire :
161.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Fc1c(nccc1CO)Cl
InChI
1S/C6H5ClFNO/c7-6-5(8)4(3-10)1-2-9-6/h1-2,10H,3H2
Clé InChI
GMUIRRXRGQQTNZ-UHFFFAOYSA-N