Principaux documents
PH001220
2-(2'-FLUORO[1,1'-BIPHENYL]-4-YL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13FO2
CAS Number:
Poids moléculaire :
244.27
Numéro MDL:
Autres remarques