Principaux documents
PH001921
N(4)-(6-chloro-2-methoxy-9-acridinyl)-N(1),N(1)-diethyl-1,4-pentanediamine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H30ClN3O
CAS Number:
Poids moléculaire :
399.968
Numéro MDL:
Autres remarques