Principaux documents
PH003534
N-(dicyclopropylmethyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H16N2O
CAS Number:
Poids moléculaire :
180.252
Numéro MDL:
Autres remarques