Principaux documents
PH003724
(2S)-2-(acetylamino)-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H11N3O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
197.195
Numéro MDL:
Autres remarques