Principaux documents
PH003761
7-bromo-2-hydrazino-5-(2-pyridinyl)-3H-1,4-benzodiazepine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12BrN5
CAS Number:
Poids moléculaire :
330.189
Numéro MDL:
Autres remarques