Principaux documents
PH004196
2-[(6Z,9Z,12Z)-6,9,12-octadecatrienyl]malonic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H34O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
350.503
Numéro MDL:
Autres remarques