Principaux documents
PH004350
1-methyl-8-nitro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13N5O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
319.325
Numéro MDL:
Autres remarques